Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RTP4 Protein
A cDNA sequence encoding the RTP4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13371-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15923359
  • 5450.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
RTP4 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMVVDFWT WEQTFQELIQ EAKPRATWTL KLDGNLQLDC LAQGWKQYQQ RAFGWFRCSS CQRSWASAQV QILCHTYWEH WTSQGQVRMR LFGQRCQKCS WSQYEMPEFS SDSTMRILSN LVQHILKKYY GNGTRKSPEM PVILEVSLEG SHDTANCEAC TLGICGQGLK SCMTKPSKSL LPHLKTGNSS PGIGAVYLAN QAKNQSAEAK EAKGSGYEKL GPSRDPD
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
RTP4 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT.