Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human S100A16 Protein
A cDNA sequence encoding the S100A16 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13391-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15923419
  • 3865.29 € / 1 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 19-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
S100A16 Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
S100A16 (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 40% glycerol and 0.2M NaCl.
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSDCYTELEK AVIVLVENFY KYVSKYSLVK NKISKSSFRE MLQKELNHML SDTGNRKAAD KLIQNLDANH DGRISFDEYW TLIGGITGPI AKLIHEQEQQ SSS