Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human S100A8 Protein
A cDNA sequence encoding the S100A8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13399-HIS-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15923449
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
S100A8 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MKHHHHHHAS MLTELEKALN SIIDVYHKYS LIKGNFHAVY RDDLKKLLET ECPQYIRKKG ADVWFKELDI NTDGAVNFQEMLTELEKALN SIIDVYHKYS LIKGNFHAVY RDDLKKLLET ECPQYIRKKG ADVWFKELDI NTDGAVNFQE FLILVIKMGV AAHKKSHEES HKE
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
S100A8 was filtered (0.4microm) and lyophilized in 0.5 mg/ml in 20mM Tris and 100mM NaCl, pH 7.5.