Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human S100B Protein
A cDNA sequence encoding the S100B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13402-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15903459
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
6285
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MSELEKAMVA LIDVFHQYSG REGDKHKLKK SELKELINNE LSHFLEEIKE QEVVDKVMET LDNDGDGECD FQEFMAFVAM VTTACHEFFE HE
S100B Protein
Research Use Only
S100B
Human
Untagged
S100B is supplied in 50mM Tris-Acetate, pH 7.5, 1mM EDTA and 20% Glycerol.