Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SCF / C-kit ligand Protein
Recombinant Protein
2070.00 € - 3330.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_000890.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 4254 |
Name | SCF / C-kit ligand Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15925739
|
enQuireBio™
QP5225-500UG |
500 μg |
2070.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15915739
|
enQuireBio™
QP5225-1MG |
1 mg |
3330.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
NP_000890.1 | |
SCF / C-kit ligand Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity at a concentration of 15 ng/mL in the TF-1 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 6.6 x 10^4 units/mg. | |
Human | |
Untagged | |
10 mM acetic acid |
4254 | |
Research Use Only | |
KITLG | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEGICRNRVT NNVKDVTKLV ANLPKDYMIT LKYVPGMDVL PSHCWISEMV VQLSDSLTDL LDKFSNISEG LSNYSIIDKL VNIVDDLVEC VKENSSKDLK KSFKSPEPRL FTPEEFFRIF NRSIDAFKDF VVASETSDCV VSSTLSPEKD SRVSVTKPFM LPPVA | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |