Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SCF / C-kit ligand Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP5225-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15925739
  • 2070.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_000890.1
SCF / C-kit ligand Protein
Research Use Only
KITLG
Recombinant Protein
E. coli
MEGICRNRVT NNVKDVTKLV ANLPKDYMIT LKYVPGMDVL PSHCWISEMV VQLSDSLTDL LDKFSNISEG LSNYSIIDKL VNIVDDLVEC VKENSSKDLK KSFKSPEPRL FTPEEFFRIF NRSIDAFKDF VVASETSDCV VSSTLSPEKD SRVSVTKPFM LPPVA
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
4254
500 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Shows bioactivity at a concentration of 15 ng/mL in the TF-1 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 6.6 x 10^4 units/mg.
Human
Untagged
10 mM acetic acid