Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SCG3 Protein
A cDNA sequence encoding the SCG3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | SCG3 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15943529
|
enQuireBio™
QP13426-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15933529
|
enQuireBio™
QP13426-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15923529
|
enQuireBio™
QP13426-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
SCG3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The SCG3 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSFPKPGGS QDKSLHNREL SAERPLNEQI AEAEEDKIKK TYPPENKPGQ SNYSFVDNLN LLKAITEKEK IEKERQSIRS SPLDNKLNVE DVDSTKNRKL IDDYDSTKSG LDHKFQDDPD GLHQLDGTPL TAEDIVHKIA ARIYEENDRA VFDKIVSKLL NLGLITESQA HTLEDEVAEV LQKLISKEAN NYEEDPNKPT SWTENQAGKI PEKVTPMAAI QDGLAKGEND ETVSNTLTLT NGLERRTKTY SEDNFEELQY FPNFYALLKS IDSEKEAKEK ETLITIMKTL IDFVKMMVKY GTISPEEGVS YLENLDEMIA LQTKNKLEKN ATDNISKLFP APSEKSHEET DSTKEEAAKM EKEYGSLKDS TKDDNSNPGG KTDEPKGKTE AYLEAIRKNI EWLKKHDKKG NKEDYDLSKM RDFINKQADA YVEKGILDKE EAEAIKRIYS SL | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |