Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SCG3 Protein
A cDNA sequence encoding the SCG3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13426-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15923529
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
SCG3 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSFPKPGGS QDKSLHNREL SAERPLNEQI AEAEEDKIKK TYPPENKPGQ SNYSFVDNLN LLKAITEKEK IEKERQSIRS SPLDNKLNVE DVDSTKNRKL IDDYDSTKSG LDHKFQDDPD GLHQLDGTPL TAEDIVHKIA ARIYEENDRA VFDKIVSKLL NLGLITESQA HTLEDEVAEV LQKLISKEAN NYEEDPNKPT SWTENQAGKI PEKVTPMAAI QDGLAKGEND ETVSNTLTLT NGLERRTKTY SEDNFEELQY FPNFYALLKS IDSEKEAKEK ETLITIMKTL IDFVKMMVKY GTISPEEGVS YLENLDEMIA LQTKNKLEKN ATDNISKLFP APSEKSHEET DSTKEEAAKM EKEYGSLKDS TKDDNSNPGG KTDEPKGKTE AYLEAIRKNI EWLKKHDKKG NKEDYDLSKM RDFINKQADA YVEKGILDKE EAEAIKRIYS SL
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The SCG3 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol.