Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SCGB3A2 Protein
A cDNA sequence encoding the SCGB3A2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13429-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15923539
  • 7438.66 € / 1 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
SCGB3A2 Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SCGB3A2 solution at a concentration of 0.4 mg/ml in phosphate buffered saline (PBS) pH 8.0.
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MFLINKVPLP VDKLAPLPLD NILPFMDPLK LLLKTLGISV EHLVEGLRKC VNELGPEASE AVKKLLEALS HLVGGSGGSF LINKVPLPVD KLAPLPLDNI LPFMDPLKLL LKTLGISVEH LVEGLRKCVN ELGPEASEAV KKLLEALSHL VHHHHHH