Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SEC13 Protein
A cDNA sequence encoding the SEC13 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name SEC13 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15943589
Unterlagen ansehen Promotion Details
enQuireBio™
QP13445-5UG
5 μg
137.00 €
5 Mikrogramm
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15933589
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
enQuireBio™
QP13445-20UG
20 μg
212.00 €
20 Mikrogramm
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15923589
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
enQuireBio™
QP13445-1MG
1 mg
4090.00 €
1 Milligramm
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Specifications
SEC13 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The SEC13 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol and 100mM NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MVSVINTVDT SHEDMIHDAQ MDYYGTRLAT CSSDRSVKIF DVRNGGQILI ADLRGHEGPV WQVAWAHPMY GNILASCSYD RKVIIWREEN GTWEKSHEHA GHDSSVNSVC WAPHDYGLIL ACGSSDGAIS LLTYTGEGQW EVKKINNAHT IGCNAVSWAPAVVPGSLIDH PSGQKPNYIK RFASGGCDNL IKLWKEEEDG QWKEEQKLEA HSDWVRDVAW APSIGLPTST IASCSQDGRV FIWTCDDASS NTWSPKLLHK FNDVVWHVSW SITANILAVS GGDNKVTLWK ESVDGQWVCI SDVNKGQGSV SASVTEGQQN EQ
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.