Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Secretory phospholipase A2 receptor Protein
Artikelnummer. 16049730
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge unitSize
16049730 500 μg 500 Mikrogramm
16019730 10 μg 10 Mikrogramm
16059730 50 μg 50 Mikrogramm
16009730 100 μg 100 Mikrogramm
16039730 200 μg 200 Mikrogramm
16029730 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16049730 Fournisseur enQuireBio™ Code fournisseur QP7606ye500ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Secretory phospholipase A2 receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Zugriffsnummer NP_001007268.1
Gen-ID (Entrez) 22925
Name Secretory phospholipase A2 receptor Protein
Menge 500 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol PLA2R1
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz EEKTWHEALR SCQADNSALI DITSLAEVEF LVTLLGDENA SETWIGLSSN KIPVSFEWSN DSSVIFTNWH TLEPHIFPNR SQLCVSAEQS EGHWKVKNCE ERLFYICKKA GHVLSDAESG CQEGWERHGG FCYKID
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.