Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Selenoprotein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Selenoprotein P, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6665-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16044920
Menge Preis
1 1979.08 € / 1 Milligramm
3 1861.92 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab
10-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001078955.1
Selenoprotein 1
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
6414
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
SEPP1
Recombinant Protein
E. coli
ESQDQSSLCK QPPAWSIRDQ DPMLNSNGSV TVVALLQASS YLCILQASKL EDLRVKLKKE GYSNISYIVV NHQGISSRLK YTHLKNKVSE HIPVYQQEEN QTDVWTLLNG SKDDFLIYDR CGRLVYHLGL PFSFLTFPYV EEAIKIAYCE KKCGNCSLTT LKDEDFCKRV SLATVDKTVE TPSPHYHHEH HHNHGHQHLG SSELSENQQP GAPNAPTHPA PPGLHHHHKH KGQHRQGHPE NRDMPASEDL QDLQKKLCRK RCINQLLCKL PTDSELAPRS SCCHCRHLIF EKTGSAITSQ CKENLPSLCS SQGLRAEENI TESCQSRLPP AASQISQQLI PTEASASSRS KNQAKKSESP SN