Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Semaphorin-3F Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Semaphorin-3F, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10123-ma-50ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15902888
  • 1685.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 30-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001305729.1
Semaphorin-3F Protein
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
6405
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
SEMA3F
Recombinant Protein
Mammal
SFPTQDHLPA TPRVRLSFKE LKATGTAHFF NFLLNTTDYR ILLKDEDHDR MYVGSKDYVL SLDLHDINRE PLIIHWAASP QRIEECVLSG KDVNGECGNF VRLIQPWNRT HLYVCGTGAY NPMCTYVNRG RRAQATPWTQ TQAVRGRGSR ATDGALRPMP TAPRQDYIFY LEPERLESGK GKCPYDPKLD TASALINEEL YAGVYIDFMG TDAAIFRTLG KQTAMRTDQY NSRWLNDPSF IHAELIPDSA ERNDDKLYFF FRERSAEAPQ SPAVYARIGR ICLNDDGGHC CLVNKWSTFL KARLVCSVPG EDGIETHFDE LQDVFVQQTQ DVRNPVIYAV FTSSGSVFRG SAVCVYSMAD IRMVFNGPFA HKEGPNYQWM PFSGKMPYPR PGTCPGGTFT PSMKSTKDYP DEVINFMRSH PLMYQAVYPL QRRPLVVRTG APYRLTTIAV DQVDAADGRY EVLFLGTDRG TVQKVIVLPK DDQELEELML EEVEVFKDPA PVKTMTISSK RQQLYVASAV GVTHLSLHRC QAYGAACADC CLARDPYCAW DGQACSRYTA SSKRRSRRQD VRHGNPIRQC RGFNSNANKN AVESVQYGVA GSAAFLECQP RSPQATVKWL FQRDPGDRRR EIRAEDRFLR TEQGLLLRAL QLSDRGLYSC TATENNFKHV VTRVQLHVLG RDAVHAALFP PLSMSAPPPP GAGPPTPPYQ ELAQLLAQPE VGLIHQYCQG YWRHVPPSPR EAPGAPRSPE PQDQKKPRNR RHHPPDT