Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Semenogelin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Semenogelin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6662-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16044900
  • 530.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_002998.1
Semenogelin-1 Protein
Research Use Only
SEMG1
Recombinant Protein
E. coli
QKGGSKGRLP SEFSQFPHGQ KGQHYSGQKG KQQTESKGSF SIQYTYHVDA NDHDQSRKSQ QYDLNALHKT TKSQRHLGGS QQLLHNKQEG RDHDKSKGHF HRVVIHHKGG KAHRGTQNPS QDQGNSPSGK GISSQYSNTE ERLWVHGLSK EQTSVSGAQK GRKQGGSQSS YVLQTEELVA NKQQRETKNS HQNKGHYQNV VEVREEHSSK VQTSLCPAHQ DKLQHGSKDI FSTQDELLVY NKNQHQTKNL NQDQQHGRKA NKISYQSSST EERRLHYGEN GVQKDVSQSS IYSQTEEKAQ GKSQKQITIP SQEQEHSQKA NKISYQSSST EERRLHYGEN GVQKDVSQRS IYSQTEKLVA GKSQIQAPNP KQEPWHGEN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6406
100 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol