Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Serine / threonine-protein kinase 32A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Serine/threonine-protein kinase 32A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7975-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16071931
  • 770.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 08-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001106195.1
Serine / threonine-protein kinase 32A Protein
Research Use Only
STK32A
Recombinant Protein
E. coli
MGANTSRKPP VFDENEDVNF DHFEILRAIG KGSFGKVCIV QKNDTKKMYA MKYMNKQKCV ERNEVRNVFK ELQIMQGLEH PFLVNLWYSF QDEEDMFMVV DLLLGGDLRY HLQQNVHFKE ETVKLFICEL VMALDYLQNQ RIIHRDMKPD NILLDEHDTW LSYKSH
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
202374
100 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol