Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Serine / threonine-protein kinase PAK 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Serine/threonine-protein kinase PAK 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7527-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16079180
  • 530.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001122092.1
Serine / threonine-protein kinase PAK 1 Protein
Research Use Only
PAK1
Recombinant Protein
E. coli
MSNNGLDIQD KPPAPPMRNT STMIGAGSKD AGTLNHGSKP LPPNPEEKKK KDRFYRSILP GDKTNKKKEK ERPEISLPSD FEHTIHVGFD AVTGEFTGMP EQWARLLQTS NITKSEQKKN PQAVLDVLEF YNSKKTSNSQ KYMSFTDKSA EDYNSSNALN VKAVSETPAV PPVSEDEDDD DDDATPPPVI APRPEHTKSV YTRSVIEPLP VTPTRDVATS PISPTENNTT PPDALTRNTE KQKKKPKMSD EEILEKLRSI VSVGDPKKKY TRFEKIGQGA SGTVYTAMDV ATGQEVAIKQ MNLQQQPKKE LIINEILVMR ENKNPNIVNY LDSYLVGDEL WVVMEYLAGG SLTDVVTETC MDEGQIAAVC RECLQALEFL HSNQVIHRDI KSDNILLGMD GSVKLTDFGF CAQITPEQSK RSTMVGTPYW MAPEVVTRKA YGPKVDIWSL GIMAIEMIEG EPPYLNENPL RALYLIATNG TPELQNPEKL SAIFRDFLNR CLEMDVEKRG SAKELLQHQF LKIAKPLSSL TPLIAAAKEA TKNNH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5058
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol