Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SERPINA1 Protein
A cDNA sequence encoding the SERPINA1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13455-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15923619
Menge Preis
1 129.74 € / 100 Mikrogramm
10 121.33 € / 100 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 18-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
SERPINA1 Protein
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
The protein solution contains 20mM Tris-HCl pH 7.5, 1mM DTT, 10% glycerol, and 2mM EDTA.
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Native Protein
MEDPQGDAAQ KTDTSHHDQD HPTFNKITPN LAEFAFSLYR QLAHQSNSTN IFFSPVSIAT AFAMLSLGTK ADTHDEILEG LNFNLTEIPE AQIHEGFQEL LRTLNQPDSQ LQLTTGNGLF LSEGLKLVDK FLEDVKKLYH SEAFTVNFGD TEEAKKQIND YVEKGTQGKI VDLVKELDRD TVFALVNYIF FKGKWERPFE VKDTEEEDFH VDQVTTVKVP MMKRLGMFNI QHCKKLSSWV LLMKYLGNAT AIFFLPDEGK LQHLENELTH DIITKFLENE DRRSASLHLP KLSITGTYDL KSVLGQLGIT KVFSNGADLS GVTEEAPLKL SKAVHKAVLT IDEKGTEAAG AMFLEAIPMS IPPEVKFNKP FVFLMIDQNT KSPLFMGKVV NPTQK