Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SERPINA3 Protein
A cDNA sequence encoding the SERPINA3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13456-HIS-25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15923629
  • 212.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
SERPINA3 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MERMLPLLAL GLLAAGFCPA VLCHPNSPLD EENLTQENQD RGTHVDLGLA SANVDFAFSL YKQLVLKAPD KNVIFSPLSI STALAFLSLG AHNTTLTEIL KGLKFNLTET SEAEIHQSFQ HLLRTLNQSS DELQLSMGNA MFVKEQLSLL DRFTEDAKRL YGSEAFATDF QDSAAAKKLI NDYVKNGTRG KITDLIKDLD SQTMMVLVNY IFFKAKWEMP FDPQDTHQSR FYLSKKKWVM VPMMSLHHLT IPYFRDEELS CTVVELKYTG NASALFILPD QDKMEEVEAM LLPETLKRWR DSLEFREIGE LYLPKFSISR DYNLNDILLQ LGIEEAFTSK ADLSGITGAR NLAVSQVVHK AVLDVFEEGT EASAATAVKI TLLSALVETR TIVRFNRPFL MIIVPTDTQN IFFMSKVTNP KQA
Greater than 99.0%.
25 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
Lyophilized from 0.02M NH4HCO3.