Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SerpinA6 / CBG Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SerpinA6 / CBG, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00 € - 2155.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001747.2 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 866 |
Name | SerpinA6 / CBG Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16024950
|
enQuireBio™
QP6667-YE-100UG |
100 μg |
645.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16064950
|
enQuireBio™
QP6667-YE-500UG |
500 μg |
1740.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16034950
|
enQuireBio™
QP6667-YE-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16074950
|
enQuireBio™
QP6667-YE-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16044950
|
enQuireBio™
QP6667-YE-1MG |
1 mg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_001747.2 | |
SerpinA6 / CBG Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
866 | |
Research Use Only | |
SERPINA6 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MDPNAAYVNM SNHHRGLASA NVDFAFSLYK HLVALSPKKN IFISPVSISM ALAMLSLGTC GHTRAQLLQG LGFNLTERSE TEIHQGFQHL HQLFAKSDTS LEMTMGNALF LDGSLELLES FSADIKHYYE SEVLAMNFQD WATASRQINS YVKNKTQGKI VDLFSGLDSP AILVLVNYIF FKGTWTQPFD LASTREENFY VDETTVVKVP MMLQSSTISY LHDSELPCQL VQMNYVGNGT VFFILPDKGK MNTVIAALSR DTINRWSAGL TSSQVDLYIP KVTISGVYDL GDVLEEMGIA DLFTNQANFS RITQDAQLKS SKVVHKAVLQ LNEEGVDTAG STGVTLNLTS KPIILRFNQP FIIMIFDHFT WSSLFLARVM NPV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |