Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SerpinB9 / CAP-3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SerpinB9 / CAP-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2385.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_004146.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 5272 |
Name | SerpinB9 / CAP-3 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16024980
|
enQuireBio™
QP6671-EC-100UG |
100 μg |
530.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16044980
|
enQuireBio™
QP6671-EC-1MG |
1 mg |
2385.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16034980
|
enQuireBio™
QP6671-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16054980
|
enQuireBio™
QP6671-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16064980
|
enQuireBio™
QP6671-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16074980
|
enQuireBio™
QP6671-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_004146.1 | |
SerpinB9 / CAP-3 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5272 | |
Research Use Only | |
SerpinB9 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
METLSNASGT FAIRLLKILC QDNPSHNVFC SPVSISSALA MVLLGAKGNT ATQMAQALSL NTEEDIHRAF QSLLTEVNKA GTQYLLRTAN RLFGEKTCQF LSTFKESCLQ FYHAELKELS FIRAAEESRK HINTWVSKKT EGKIEELLPG SSIDAETRLV LVNAIYFKGK WNEPFDETYT REMPFKINQE EQRPVQMMYQ EATFKLAHVG EVRAQLLELP YARKELSLLV LLPDDGVELS TVEKSLTFEK LTAWTKPDCM KSTEVEVLLP KFKLQEDYDM ESVLRHLGIV DAFQQGKADL SAMSAERDLC LSKFVHKSFV EVNEEGTEAA AASSCFVVAE CCMESGPRFC ADHPFLFFIR HNRANSILFC GRFSSP | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |