Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SerpinB9 / CAP-3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SerpinB9 / CAP-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6671-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16044980
  • 2385.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_004146.1
SerpinB9 / CAP-3 Protein
Research Use Only
SerpinB9
Recombinant Protein
E. coli
METLSNASGT FAIRLLKILC QDNPSHNVFC SPVSISSALA MVLLGAKGNT ATQMAQALSL NTEEDIHRAF QSLLTEVNKA GTQYLLRTAN RLFGEKTCQF LSTFKESCLQ FYHAELKELS FIRAAEESRK HINTWVSKKT EGKIEELLPG SSIDAETRLV LVNAIYFKGK WNEPFDETYT REMPFKINQE EQRPVQMMYQ EATFKLAHVG EVRAQLLELP YARKELSLLV LLPDDGVELS TVEKSLTFEK LTAWTKPDCM KSTEVEVLLP KFKLQEDYDM ESVLRHLGIV DAFQQGKADL SAMSAERDLC LSKFVHKSFV EVNEEGTEAA AASSCFVVAE CCMESGPRFC ADHPFLFFIR HNRANSILFC GRFSSP
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
5272
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol