Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Serum paraoxonase / arylesterase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Serum paraoxonase/arylesterase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6513-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16083830
  • 2385.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 07-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_000437.3
Serum paraoxonase / arylesterase 1 Protein
Research Use Only
PON1
Recombinant Protein
E. coli
AKLIALTLLG MGLALFRNHQ SSYQTRLNAL REVQPVELPN CNLVKGIETG SEDLEILPNG LAFISSGLKY PGIKSFNPNS PGKILLMDLN EEDPTVLELG ITGSKFDVSS FNPHGISTFT DEDNAMYLLV VNHPDAKSTV ELFKFQEEEK SLLHLKTIRH KLLPNLNDIV AVGPEHFYGT NDHYFLDPYL QSWEMYLGLA WSYVVYYSPS EVRVVAEGFD FANGINISPD GKYVYIAELL AHKIHVYEKH ANWTLTPLKS LDFNTLVDNI SVDPETGDLW VGCHPNGMKI FFYDSENPPA SEVLRIQNIL TEEPKVTQVY AENGTVLQGS TVASVYKGKL LIGTVFHKAL YCEL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5444
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol