missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human SETDB1 GST (N-Term) Protein

Artikelnummer. p-200053344 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18365959 25 μg 25 Mikrogramm
18308149 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18365959 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. H00009869Q0225ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot, ELISA, PAGE, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Zusammensetzung 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 9869
Molekulargewicht 36.85 kDa
Menge 25 μg
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gen-Alias ERG-associated protein with SET domain, ESETEC 2.1.1.43, H3-K9-HMTase 4, Histone H3-K9 methyltransferase 4, histone-lysine N-methyltransferase SETDB1, histone-lysine N-methyltransferase, H3lysine-9 specific 4, KG1T, KIAA0067H3-K9-HMTase4, KMT1EERG-associated protein with a SET domain, ESET, Lysine N-methyltransferase 1E, SET domain bifurcated 1, SET domain, bifurcated 1
Gensymbol SETDB1
Forschungskategorie Epigenetics, Transcription Factors and Regulators
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein SETDB1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.