Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SFRP4 Protein
A cDNA sequence encoding the SFRP4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13479-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15923709
  • 212.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
SFRP4 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
ADPVRGAPCE AVRIPMCRHM PWNITRMPNH LHHSTQENAI LAIEQYEELV DVNCSAVLRF FLCAMYAPIC TLEFLHDPIK PCKSVCQRAR DDCEPLMKMY NHSWPESLAC DELPVYDRGV CISPEAIVTD LPEDVKWIDI TPDMMVQERP LDVDCKRLSP DRCKCKKVKP TLATYLSKNY SYVIHAKIKA VQRSGCNEVT TVVDVKEIFK SSSPIPRTQV PLITNSSCQC PHILPHQDVL IMCYEWRSRM MLLENCLVEK WRDQLSKRSI QWEERLQEQR RTVQDKKKTA GRTSRSNPPK PKGKPPAPKP ASPKKNIKTR SAQKRTNPKR VHHHHHH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SFRP4 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.