Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SIGLEC6 Protein
A cDNA sequence encoding the SIGLEC6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13499-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15903769
  • 181.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 27-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
SIGLEC6 Protein
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SIGLEC6 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Insect
ADLQERRFQL EGPESLTVQE GLCVLVPCRL PTTLPASYYG YGYWFLEGAD VPVATNDPDE EVQEETRGRF HLLWDPRRKN CSLSIRDARR RDNAAYFFRL KSKWMKYGYT SSKLSVRVMA LTHRPNISIP GTLESGHPSN LTCSVPWVCE QGTPPIFSWM SAAPTSLGPR TTQSSVLTIT PRPQDHSTNL TCQVTFPGAG VTMERTIQLN VSYAPQKVAI SIFQGNSAAF KILQNTSSLP VLEGQALRLL CDADGNPPAH LSWFQGFPAL NATPISNTGV LELPQVGSAE EGDFTCRAQH PLGSLQISLS LFVHWKPEGR AGGVLEPKSC DKTHTCPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSRDELTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTPPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVMHE ALHNHYTQKS LSLSPGKHHH HHH