Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SIKE1 Protein
A cDNA sequence encoding the SIKE1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13502-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15913779
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
80143
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSCTIEK ILTDAKTLLE RLREHDAAAE SLVDQSAALH RRVAAMREAG TALPDQYQED ASDMKDMSKY KPHILLSQEN TQIRDLQQEN RELWISLEEH QDALELIMSK YRKQMLQLMV AKKAVDAEPV LKAHQSHSAE IESQIDRICE MGEVMRKAVQ VDDDQFCKIQ EKLAQLELEN KELRELLSIS SESLQARKEN SMDTASQAIK
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
SIKE1 Protein
Research Use Only
SIKE1
Human
His
SIKE1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 30% glycerol and 1mM DTT.