Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SIL1 Protein
A cDNA sequence encoding the SIL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13505-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15903789
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
64374
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MHQNLKEFAL TNPEKSSTKE TERKETKAEE ELDAEVLEVF HPTHEWQALQ PGQAVPAGSH VRLNLQTGER EAKLQYEDKF RNNLKGKRLD INTNTYTSQD LKSALAKFKE GAEMESSKED KARQAEVKRL FRPIEELKKD FDELNVVIET DMQIMVRLIN KFNSSSSSLE EKIAALFDLE YYVHQMDNAQ DLLSFGGLQV VINGLNSTEP LVKEYAAFVL GAAFSSNPKV QVEAIEGGAL QKLLVILATE QPLTAKKKVL FALCSLLRHF PYAQRQFLKL GGLQVLRTLV QEKGTEVLAV RVVTLLYDLV TEKMFAEEEA ELTQEMSPEK LQQYRQVHLL PGLWEQGWCE ITAHLLALPE HDAREKVLQT LGVLLTTCRD RYRQDPQLGR TLASLQAEYQ VLASLELQDG EDEGYFQELL GSVNSLLKEL RLEHHHHHH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
SIL1 Protein
Research Use Only
SIL1
Human
His
The SIL1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM Nacl and 10% glycerol.