Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SIRT3 Protein
A cDNA sequence encoding the SIRT3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13509-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15913799
  • 7875.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
SIRT3 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSDKGKLSLQ DVAELIRARA CQRVVVMVGA GISTPSGIPD FRSPGSGLYS NLQQYDLPYP EAIFELPFFF HNPKPFFTLA KELYPGNYKP NVTHYFLRLL HDKGLLLRLY TQNIDGLERV SGIPASKLVE AHGTFASATC TVCQRPFPGE DIRADVMADR VPRCPVCTGV VKPDIVFFGE PLPQRFLLHV VDFPMADLLL ILGTSLEVEP FASLTEAVRS SVPRLLINRD LVGPLAWHPR SRDVAQLGDV VHGVESLVEL LGWTEEMRDL VQRETGKLDG PDK
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The SIRT3 protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) 1mM DTT, 0.1M NaCl, 10% glycerol.