Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SIT1 Protein
A cDNA sequence encoding the SIT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13511-1ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15923809
Menge Preis
1 129.74 € / 1 Mikrogramm
10 121.33 € / 1 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 18-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
SIT1 Protein
1 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SIT1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 20% glycerol.
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MHLSQWTRGR SRSHPGQGRS GESVEEVPLY GNLHYLQTGR LSQDPEPDQQ DPTLGGPARA AEEVMCYTSL QLRPPQGRIP GPGTPVKYSE VVLDSEPKSQ ASGPEPELYA SVCAQTRRAR ASFPDQAYAN SQPAAS