Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SIX6 Protein
A cDNA sequence encoding the SIX6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | SIX6 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15933819
|
enQuireBio™
QP13514-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15923819
|
enQuireBio™
QP13514-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15913819
|
enQuireBio™
QP13514-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
SIX6 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SIX6 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 40% glycerol, 5mM DTT and 2mM EDTA. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMFQLPIL NFSPQQVAGV CETLEESGDV ERLGRFLWSL PVAPAACEAL NKNESVLRAR AIVAFHGGNY RELYHILENH KFTKESHAKL QALWLEAHYQ EAEKLRGRPL GPVDKYRVRK KFPLPRTIWD GEQKTHCFKE RTRNLLREWY LQDPYPNPSK KRELAQATGL TPTQVGNWFK NRRQRDRAAA AKNRLQQQVL SQGSGRALRA EGDGTPEVLG VATSPAASLS SKAATSAISI TSSDSECDI | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |