Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SLA2 Protein
A cDNA sequence encoding the SLA2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13517-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15913829
Menge Preis
1 194.62 € / 20 Mikrogramm
10 182.86 € / 20 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 18-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
SLA2 Protein
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SLA2 protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer, (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea.
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGSLPSR RKSLPSPSLS SSVQGQGPVT MEAERSKATA VALGSFPAGG PAELSLRLGE PLTIVSEDGD WWTVLSEVSG REYNIPSVHV AKVSHGWLYE GLSREKAEEL LLLPGNPGGA FLIRESQTRR GSYSLSVRLS RPASWDRIRH YRIHCLDNGW LYISPRLTFP SLQALVDHYS ELADDICCLL KEPCVLQRAG PLPGKDIPLP VTVQRTPLNW KELDSSLLFS EAATGEESLL SEGLRESLSF YISLNDEAVS LDDA