Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SLAMF6 Protein
A cDNA sequence encoding the SLAMF6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13519-HIS-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15903839
  • 181.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
SLAMF6 Protein
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SLAMF6 protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer, (pH 8.0), 0.4 Urea and 10% glycerol.
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQSSLTPL MVNGILGESV TLPLEFPAGE KVNFITWLFN ETSLAFIVPH ETKSPEIHVT NPKQGKRLNF TQSYSLQLSN LKMEDTGSYR AQISTKTSAK LSSYTLRILR QLRNIQVTNH SQLFQNMTCE LHLTCSVEDA DDNVSFRWEA LGNTLSSQPN LTVSWDPRIS SEQDYTCIAE NAVSNLSFSV SAQKLCEDVK IQYTDTKM