missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SMAC/DIABLO Protein
A cDNA sequence encoding the SMAC/DIABLO was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 5450.00 €
Spezifikation
Name | SMAC/DIABLO Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15923859
|
enQuireBio™
QP13525-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15913859
|
enQuireBio™
QP13525-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15903859
|
enQuireBio™
QP13525-1MG |
1 mg |
5450.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
SMAC/DIABLO Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The Smac/Diablo solution contains 20mM Tris pH 7.5. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MASMTGGQQM GRGSMAVPIA QKSEPHSLSS EALMRRAVSL VTDSTSTFLS QTTYALIEAI TEYTKAVYTL TSLYRQYTSL LGKMNSEEED EVWQVIIGAR AEMTSKHQEY LKLETTWMTA VGLSEMAAEA AYQTGADQAS ITARNHIQLV KLQVEEVHQL SRKAETKLAE AQIEELRQKT QEEGEERAES EQEAYLRED | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |