Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SMAC/DIABLO Protein
A cDNA sequence encoding the SMAC/DIABLO was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13525-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15923859
Menge Preis
1 129.74 € / 5 Mikrogramm
10 121.33 € / 5 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 19-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
SMAC/DIABLO Protein
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
The Smac/Diablo solution contains 20mM Tris pH 7.5.
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MASMTGGQQM GRGSMAVPIA QKSEPHSLSS EALMRRAVSL VTDSTSTFLS QTTYALIEAI TEYTKAVYTL TSLYRQYTSL LGKMNSEEED EVWQVIIGAR AEMTSKHQEY LKLETTWMTA VGLSEMAAEA AYQTGADQAS ITARNHIQLV KLQVEEVHQL SRKAETKLAE AQIEELRQKT QEEGEERAES EQEAYLRED