Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SNIP1 Protein
A cDNA sequence encoding the SNIP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13539-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15923899
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
SNIP1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MRWRLYPFKN DEVLPVMYIH RQSAYLLGRH RRIADIPIDH PSCSKQHAVF QYRLVEYTRA DGTVGRRVKP YIIDLGSGNG TFLNNKRIEP QRYYELKEKD VLKFGFSSRE YVLLHESSDT SEIDRKDDED EEEEEEVSDS
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The SNIP1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 20% glycerol and 100mM NaCl.