Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SNRPB Protein
A cDNA sequence encoding the SNRPB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13543-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15923919
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
SNRPB Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
MTVGKSSKML QHIDYRMRCI LQDGRIFIGT FKAFDKHMNL ILCDCDEFRK IKPKNSKQAE REEKRVLGLV LLRGENLVSM TVEGPPPKDT GIARVPLAGA AGGPGIGRAA GRGIPAGVPM PQAPAGLAGP VRGVGGPSQQ VMTPQGRGTV AAAAAAATAS IAGAPTQYPP GRGGPPPPMG RGAPPPGMMG PPPGMRPPMG PPMGIPPGRG TPMGMPPPGM RPPPPGMRGP PPPGMRPPRP
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SNRPB is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol.