Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SNRPD3 Protein
A cDNA sequence encoding the SNRPD3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13548-HIS-INSECT-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15913939
Menge Preis
1 194.62 € / 10 Mikrogramm
10 182.86 € / 10 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 18-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
SNRPD3 Protein
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The SNRPD3 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.5M NaCl, 2mM DTT, 0.1mM PMSF and 40% glycerol.
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Insect
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSIGVPIKVL HEAEGHIVTC ETNTGEVYRG KLIEAEDNMN CQMSNITVTY RDGRVAQLEQ VYIRGSKIRF LILPDMLKNA PMLKSMKNKN QGSGAGRGKA AILKAQVAAR GRGRGMGRGN IFQKRR