Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SNRPD3 Protein
A cDNA sequence encoding the SNRPD3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13548-HIS-INSECT-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15923939
  • 7875.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
SNRPD3 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSIGVPIKVL HEAEGHIVTC ETNTGEVYRG KLIEAEDNMN CQMSNITVTY RDGRVAQLEQ VYIRGSKIRF LILPDMLKNA PMLKSMKNKN QGSGAGRGKA AILKAQVAAR GRGRGMGRGN IFQKRR
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The SNRPD3 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.5M NaCl, 2mM DTT, 0.1mM PMSF and 40% glycerol.