Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SOST Protein
A cDNA sequence encoding the SOST was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13561-HIS-EC-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15923979
Menge Preis
1 129.74 € / 2 Mikrogramm
10 121.33 € / 2 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 19-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
SOST Protein
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SOST filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.03M Acetate buffer pH 4.0.
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MKHHHHHHASQGWQAFKNDA TEIIPELGEY PEPPPELENN KTMNRAENGG RPPHHPFETK DVSEYSCREL HFTRYVTDGP CRSAKPVTEL VCSGQCGPAR LLPNAIGRGK WWRPSGPDFR CIPDRYRAQR VQLLCPGGEA PRARKVRLVA SCKCKRLTRF HNQSELKDFG TEAARPQKGR KPRPRARSAK ANQAELENAY