Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SP-10 / ACRV1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SP-10 / ACRV1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP5609-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916419
Menge Preis
1 2248.90 € / 1 Milligramm
3 2115.77 € / 1 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001603.1
SP-10 / ACRV1 Protein
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
56
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
ACRV1
Recombinant Protein
E. coli
QPNELSGSID HQTSVQQLPG EFFSLENPSD AEALYETSSG LNTLSEHGSS EHGSSKHTVA EHTSGEHAES EHASGEPAAT EHAEGEHTVG EQPSGEQPSG EHLSGEQPLS ELESGEQPSD EQPSGEHGSG EQPSGEQASG EQPSGEHASG EQASGAPISS TSTGTILNCY TCAYMNDQGK CLRGEGTCIT QNSQQCMLKK IFEGGKLQFM VQGCENMCPS MNLFSHGTRM QIICCRNQSF CNKI