Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SP-10 / ACRV1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SP-10 / ACRV1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2385.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001603.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 56 |
Name | SP-10 / ACRV1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15996409
|
enQuireBio™
QP5609-EC-100UG |
100 μg |
530.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15916419
|
enQuireBio™
QP5609-EC-1MG |
1 mg |
2385.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15906419
|
enQuireBio™
QP5609-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15926419
|
enQuireBio™
QP5609-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15936419
|
enQuireBio™
QP5609-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15946419
|
enQuireBio™
QP5609-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_001603.1 | |
SP-10 / ACRV1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
56 | |
Research Use Only | |
ACRV1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QPNELSGSID HQTSVQQLPG EFFSLENPSD AEALYETSSG LNTLSEHGSS EHGSSKHTVA EHTSGEHAES EHASGEPAAT EHAEGEHTVG EQPSGEQPSG EHLSGEQPLS ELESGEQPSD EQPSGEHGSG EQPSGEQASG EQPSGEHASG EQASGAPISS TSTGTILNCY TCAYMNDQGK CLRGEGTCIT QNSQQCMLKK IFEGGKLQFM VQGCENMCPS MNLFSHGTRM QIICCRNQSF CNKI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |