Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SPOP Protein
A cDNA sequence encoding the SPOP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13579-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15924039
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
SPOP Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSRVPSPPPP AEMSSGPVAE SWCYTQIKVV KFSYMWTINN FSFCREEMGE VIKSSTFSSG ANDKLKWCLR VNPKGLDEES KDYLSLYLLL VSCPKSEVRA KFKFSILNAK GEETKAMESQ RAYRFVQGKD WGFKKFIRRD FLLDEANGLL PDDKLTLFCEVSVVQDSVNI SGQNTMNMVK VPECRLADEL GGLWENSRFT DCCLCVAGQE FQAHKAILAA RSPVFSAMFE HEMEESKKNR VEINDVEPEV FKEMMCFIYT GKAPNLDKMA DDLLAAADKY ALERLKVMCE DALCSNLSVE NAAEILILAD LHSADQLKTQ AVDFINYHAS DVLETSGWKS MVVSHPHLVA EAYRSLASAQ CPFLGPPRKR LKQS
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The SPOP solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 5mM DTT, 50% glycerol, 0.2M NaCl and 2mM EDTA.