Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SPRY4 Protein
A cDNA sequence encoding the SPRY4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13585-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15914059
  • 3865.29 € / 1 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
SPRY4 Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The SPRY4 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea.
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEPPIPQ SAPLTPNSVM VQPLLDSRMS HSRLQHPLTI LPIDQVKTSH VENDYIDNPS LALTTGPKRT RGGAPELAPT PARCDQDVTH HWISFSGRPS SVSSSSSTSS DQRLLDHMAP PPVADQASPR AVRIQPKVVH CQPLDLKGPA VPPELDKHFL LCEACGKCKC KECASPRTLP SCWVCNQECL CSAQTLVNYG TCMCLVQGIF YHCTNEDDEG SCADHPCSCS RSNCCARWSF MGALSVVLPC LLCYLPATGC VKLAQRGYDR LRRPGCRCKH TNSVICKAAS GDAKTSRPDK PF