Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SQSTM1 Protein
A cDNA sequence encoding the SQSTM1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13588-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15904069
  • 3420.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
SQSTM1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MAMSYVKDDI FRIYIKEKKE CRRDHRPPCA QEAPRNMVHP NVICDGCNGP VVGTRYKCSV CPDYDLCSVC EGKGLHRGHT KLAFPSPFGH LSEGFSHSRW LRKVKHGHFG WPGWEMGPPG NWSPRPPRAG EARPGPTAES ASGPSEDPSV NFLKNVGESV AAALSPLGIE VDIDVEHGGK RSRLTPVSPE SSSTEEKSSS QPSSCCSDPS KPGGNVEGAT QSLAEQMRKI ALESEGRPEE QMESDNCSGG DDDWTHLSSK EVDPSTGELQ SLQMPESEGP SSLDPSQEGP TGLKEAALYP HLPPEADPRL IESLSQMLSM GFSDEGGWLT RLLQTKNYDI GAALDTIQYS KHPPPLLEHH HHHH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SQSTM1 Human solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT and 10% glycerol.