Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SSR1 Protein
A cDNA sequence encoding the SSR1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13594-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15914089
Menge Preis
1 1719.11 € / 100 Mikrogramm
3 1617.00 € / 100 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
6745
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
SSR1
Human
His
SSR1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol.
SSR1 Protein
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSRGGPRGL LAVAQDLTED EETVEDSIIE DEDDEAEVEE DEPTDLVEDK EEEDVSGEPE ASPSADTTIL FVKGEDFPAN NIVKFLVGFT NKGTEDFIVE SLDASFRYPQ DYQFYIQNFT ALPLNTVVPP QRQATFEYSF IPAEPMGGRP FGLVINLNYK DLNGNVFQDA VFNQTVTVIE REDGLDGET