Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SSSCA1 Protein
A cDNA sequence encoding the SSSCA1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13597-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15914099
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
10534
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMALNGAE VDDFSWEPPT EAETKVLQAR RERQDRISRL MGDYLLRGYR MLGETCADCG TILLQDKQRK IYCVACQELD SDVDKDNPAL NAQAALSQAR EHQLASASEL PLGSRPAPQP PVPRPEHCEG AAAGLKAAQG PPAPAVPPNT DVMACTQTAL LQKLTWASAE LGSSTSLETS IQLCGLIRAC AEALRSLQQL QH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
SSSCA1 Protein
Research Use Only
SSSCA1
Human
His
SSSCA1 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol.