Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STAMBPL1 Protein
A cDNA sequence encoding the STAMBPL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Name | STAMBPL1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15924129
|
enQuireBio™
QP13607-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15904129
|
enQuireBio™
QP13607-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15914129
|
enQuireBio™
QP13607-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
STAMBPL1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The STAMBPL1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSQ SHMDQPFTVN SLKKLAAMPD HTDVSLSPEE RVRALSKLGC NITISEDITP RRYFRSGVEM ERMASVYLEE GNLENAFVLY NKFITLFVEK LPNHRDYQQC AVPEKQDIMK KLKEIAFPRT DELKNDLLKK YNVEYQEYLQ SKNKYKAEIL KKLEHQRLIE AERKRIAQMR QQQLESEQFL FFEDQLKKQE LARGQMRSQQ TSGLSEQIDG SALSCFSTHQ NNSLLNVFAD QPNKSDATNY ASHSPPVNRA LTPAATLSAV QNLVVEGLRC VVLPEDLCHK FLQLAESNTV RGIETCGILC GKLTHNEFTI THVIVPKQSA GPDYCDMENV EELFNVQDQH DLLTLGWIHT HPTQTAFLSS VDLHTHCSYQ LMLPEAIAIV CSPKHKDTGI FRLTNAGMLE VSACKKKGFH PHTKEPRLFS ICKHVLVKDI KIIVLDLR | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |