Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STAMBPL1 Protein
A cDNA sequence encoding the STAMBPL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13607-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15914129
  • 7875.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
STAMBPL1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSQ SHMDQPFTVN SLKKLAAMPD HTDVSLSPEE RVRALSKLGC NITISEDITP RRYFRSGVEM ERMASVYLEE GNLENAFVLY NKFITLFVEK LPNHRDYQQC AVPEKQDIMK KLKEIAFPRT DELKNDLLKK YNVEYQEYLQ SKNKYKAEIL KKLEHQRLIE AERKRIAQMR QQQLESEQFL FFEDQLKKQE LARGQMRSQQ TSGLSEQIDG SALSCFSTHQ NNSLLNVFAD QPNKSDATNY ASHSPPVNRA LTPAATLSAV QNLVVEGLRC VVLPEDLCHK FLQLAESNTV RGIETCGILC GKLTHNEFTI THVIVPKQSA GPDYCDMENV EELFNVQDQH DLLTLGWIHT HPTQTAFLSS VDLHTHCSYQ LMLPEAIAIV CSPKHKDTGI FRLTNAGMLE VSACKKKGFH PHTKEPRLFS ICKHVLVKDI KIIVLDLR
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The STAMBPL1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl and 20% glycerol.