Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STARD5 Protein
A cDNA sequence encoding the STARD5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13610-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15904139
  • 181.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 30-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
STARD5 Protein
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
STARD5 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol.
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDPALAA QMSEAVAEKM LQYRRDTAGW KICREGNGVS VSWRPSVEFP GNLYRGEGIV YGTLEEVWDC VKPAVGGLRV KWDENVTGFE IIQSITDTLC VSRTSTPSAA MKLISPRDFV DLVLVKRYED GTISSNATHV EHPLCPPKPG FVRGFNHPCG CFCEPLPGEP TKTNLVTFFH TDLSGYLPQN VVDSFFPRSM TRFYANLQKA VKQFHE