Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STAT1 Protein
A cDNA sequence encoding the STAT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7270.00 €
Spezifikation
Name | STAT1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15944139
|
enQuireBio™
QP13611-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15924139
|
enQuireBio™
QP13611-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15934139
|
enQuireBio™
QP13611-1MG |
1 mg |
7270.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
STAT1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
STAT1 0.5 mg/ml protein solution contains 20mM Tris-HCl buffer pH 8.0, 0.1M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSQWYELQQL DSKFLEQVHQ LYDDSFPMEI RQYLAQWLEK QDWEHAANDV SFATIRFHDL LSQLDDQYSR FSLENNFLLQ HNIRKSKRNL QDNFQEDPIQ MSMIIYSCLK EERKILENAQ RFNQAQSGNI QSTVMLDKQK ELDSKVRNVK DKVMCIEHEI KSLEDLQDEY DFKCKTLQNR EHETNGVAKS DQKQEQLLLK KMYLMLDNKR KEVVHKIIEL LNVTELTQNA LINDELVEWK RRQQSACIGG PPNACLDQLQ NWFTIVAESL QQVRQQLKKL EELEQKYTYE HDPITKNKQV LWDRTFSLFQ QLIQSSFVVE RQPCMPTHPQ RPLVLKTGVQ FTVKLRLLVK LQELNYNLKV KVLFDKDVNE RNTVKGFRKF NILGTHTKVM NMEESTNGSL AAEFRHLQLK EQKNAGTRTN EGPLIVTEEL HSLSFETQLC QPGLVIDLET TSLPVVVISN VSQLPSGWAS ILWYNMLVAE PRNLSFFLTP PCARWAQLSE VLSWQFSSVT KRGLNVDQLN MLGEKLLGPN ASPDGLIPWT RFCKENINDK NFPFWLWIES ILELIKKHLL PLWNDGCIMG FISKERERAL LKDQQPGTFL LRFSESSREG AITFTWVERS QNGGEPDFHA VEPYTKKELS AVTFPDIIRN YKVMAAENIP ENPLKYLYPN IDKDHAFGKY YSRPKEAPEP MELDGPKGTG YIKTELISVS EV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |